Learn More
Decahidrato tetraborato sódico, Solstice
Código de producto. 15698150 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15698150 4 x 2.5 kg paquete de 4
15688150 25 g 25 g
15608160 500 g 500 g
15678150 2.5 kg 2.50 Kg
15618160 6 x 500 g paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15698150 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor S96404X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00€
    572.67€ / paquete de 4
    Ahorro 77.33€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Reactivo ACS, ≥99,5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1303-96-4
Número MDL MFCD00149193
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate decahydrate
Forma física Solid
Cantidad 4 x 2.5 kg
Fórmula lineal Na2B4O7 · 10H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Peso molecular (g/mol) 381.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 381,37g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado ACS
Densidad 1,73 g/mL a 25 °C
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.