Learn More
Tetraborato de sodio decahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493237 500 g 500 g
11403247 2500 g 2500 g
11413247 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11493237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16176.36
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1303-96-4 ∣ B4Na2O7·10H2O
It is used in detergents, cosmetics, and enamel glazes. It is likewise employed to prepare buffer solutions in biochemistry, as a fire retardant, anti-fungal compound, in the manufacture of fiberglass, as a flux in metallurgy, neutron-capture shields for radioactive sources, a texturing agent in cooking, and as a harbinger for other boron compounds. The molten borax bath is useful for carbide coating process on metals. It is applied as an efficient metal-free catalyst for Hetero-Michael reactions in an aqueous medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en detergentes, cosméticos y esmaltes esmaltados. También se emplea para preparar soluciones tampón en bioquímica, como retardante de fuego, compuesto antifúngico, en la fabricación de fibra de vidrio, como flujo en la metalurgia, protecciones de captura de neutrones para fuentes radiactivas, agente de textura en el cocinado y como precursor de otros compuestos de boro. El baño de bórax fundido es útil para el proceso de revestimiento de carburo en metales. Se aplica como un eficaz catalizador libre de metales para las reacciones de Hetero-Michael en un medio acuoso.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerol y etanol. Insoluble en ácidos
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1303-96-4
Fórmula molecular B4Na2O7·10H2O
Número MDL MFCD00149193
Sinónimo Borax; Sodium borate (tetra) decahydrate
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate decahydrate
Punto de fusión 75°C
pH 9.24
Forma física Crystalline Powder and/or Crystals
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Densidad 1.73
Fórmula lineal Na2B4O7·10H2O
Índice Merck 14,8590
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol and ethanol. Insoluble in acids
Peso molecular (g/mol) 381.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37 (201.22 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Ungraded
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: borax