Learn More
Tetraborato de sodio decahidrato, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13498448 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 Kg
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13498448 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10593371 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10414225 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13498448 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205950100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-96-4
Fórmula molecular B4Na2O7·10H2O
Peso molecular (g/mol) 381.36
Número MDL MFCD00149193
Sinónimo Borax, Sodium borate decahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate decahydrate
Punto de fusión 75.0°C
Color Blanco
pH 9 to 9.5 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Índice Merck 15,8726
Información de solubilidad Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.36
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Envase Tambor de plástico