Learn More
Tetraborato de sodio, anhidro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381659 1 kg 1 Kg
11391659 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012305.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Sodium tetraborate is used as a co-catalyst for (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl and sodium hypochlorite oxidation of alcohols in greener and non-chlorinated solvents. It acts as a reagent for the decomposition of oxides and silicates by fusion. It is used to prepare buffers, which is used in gel electrophoresis of DNA. It acts as a source of borate, micronutrient fertilizer, preservative in taxidermy, additive in ceramic slips and glazes. It is also used as a precursor for sodium perborate monohydrate and boric acid. It finds application as fluoride detoxification, neutron absorber in nuclear reactors and to make indelible ink for dip pens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-43-4
Fórmula molecular B4Na2O7
Peso molecular (g/mol) 201.21
Número MDL MFCD00081185
Clave InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Borax, anhydrous, Sodium borate (tetra)
Nombre IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Especificaciones
Punto de ebullición 1575°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate, anhydrous
Punto de fusión 741°C
Color Verde
Forma física Granulado de malla 12
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (metals basis)
Información de solubilidad Slowly soluble in waterSoluble in water and glycerol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Olor Odorless
Índice de refracción 1.501
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder
Presión de vapor 0 hPa
Densidad 2.367
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetraborate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous