Learn More
Tetraborato de sodio, 98 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10378100 100 g Frasco de plástico 100 GR
10042780 500 g Frasco de plástico 500 g
11904331 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10378100 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206291000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-43-4
Fórmula molecular B4Na2O7
Peso molecular (g/mol) 201.21
Número MDL MFCD00081185
Clave InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Borax, fused
Nombre IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Especificaciones
Punto de ebullición 1575.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate
Punto de fusión 741.0°C
Color Naranja
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Na2B4O7
Fieser 04,461; 15,295
Índice Merck 15,8726
Información de solubilidad Solubility in water: 26g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 98%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetraborate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.