Learn More
Tetraborato de sodio, 98 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1575.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium tetraborate |
| Punto de fusión | 741.0°C |
| Color | Naranja |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fórmula lineal | Na2B4O7 |
| Fieser | 04,461; 15,295 |
| Índice Merck | 15,8726 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium tetraborate, anhydrous
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.