Learn More
Sodium Testosterone Sulfate, Mikromol™
Descripción
Sodium Testosterone Sulfate
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Testosterone Sulfate |
| CAS | 6614-81-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium Testosterone Sulfate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H27 O5 S . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (17β)-17-(Sulfooxy)-androst-4-en-3-one sodium salt (9CI), Testosterone, hydrogen sulfate, sodium salt (6CI,7CI,8CI), Sodium testosterone sulfate, Testosterone sulfate sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(24-25(21,22)23)19(15,2)10-8-16(14)18;/h11,14-17H,3-10H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17-,18-,19-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;[(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] |
| Mostrar más |