Learn More
Terc-pentilóxido de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318146 25 g 25 g
11328146 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15112.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110.132 g/mol
Sodium tert-pentyloxide is a effective base for the alkylation of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El terc-pentilóxido de sodio es una base eficaz para la alquilación de cetonas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar alejado del aire y del agua/humedad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14593-46-5
Fórmula molecular C5H11NaO
Peso molecular (g/mol) 110.132
Número MDL MFCD00064245
Clave InChI CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
PubChem CID 2733478
Nombre IUPAC sodio; 2-metilbutan-2-olato
SMILES CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tert-pentyloxide
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN3206
Beilstein 3983987
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Porcentaje de pureza 95%