Learn More
Terc-pentóxido de sodio, 30 % en 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12654967 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12654967 100 mL 100 ML
12644967 800 mL 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12654967 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 252531000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.65€
    78.10€ / 100 ml
    Ahorro 5.55€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tert-pentoxide
CAS 14593-46-5, 96-47-9
Densidad 0.9100g/mL
Temperatura de inflamación −11°C
Fórmula molecular C5H11NaO
Fórmula lineal NaOC(CH3)2C2H5
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.91
Sinónimo sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
Clave InChI CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 2-metilbutan-2-olato
Peso molecular (g/mol) 110.13
PubChem CID 2733478
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tert-pentoxide, 30% in 2-MeTHF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.