Learn More
Tert-pentóxido de sodio, 2,5 M (30 % de peso) en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722084 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722084 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10370624 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722084 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390151000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14593-46-5 , 109-99-9
Fórmula molecular C5H11NaO
Peso molecular (g/mol) 110.13
Número MDL MFCD00064245
Clave InChI CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
PubChem CID 2733478
Nombre IUPAC sodio; 2-metilbutan-2-olato
SMILES CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 66°C (1013.0 hPa)
Nombre del producto químico o material Sodium tert-pentoxide
Punto de fusión < 5°C
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal CH3CH2C(CH3)2ONa
Temperatura de inflamación −21°C
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 29 to 31%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Aspecto Yellow to light brown solution
Gravedad específica 0.92
Densidad 0.9200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tert-pentoxide, 30% solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.