Learn More
terc-Butóxido de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448797 100 g 100 g
11458797 500 g 500 g
11468797 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19942.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96.105 g/mol
Sodium tert-butoxide is used as a strong base and a non-nucleophilic base. In organic synthesis, it serves as an intermediate in various reactions like condensation, rearrangement and ring-opening. Further, it finds use in agrochemicals, pharmaceuticals, colorants, aroma chemicals, detergents and biodiesel. It acts as a catalyst in polymerization and isomerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El terc-butóxido de sodio se utiliza como base fuerte y base no nucleofílica. En la síntesis orgánica, sirve como intermediario en varias reacciones, como la condensación, la reorganización y la apertura de anillos. Además, se utiliza en agroquímicos, productos farmacéuticos, colorantes, productos químicos aromáticos, detergentes y biodiésel. Actúa como catalizador en las reacciones de polimerización e isomerización.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Incompatible con ácidos, agentes reductores, oxígeno, agua, alcoholes, disolventes clorados y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-48-5
Fórmula molecular C4H9NaO
Peso molecular (g/mol) 96.105
Número MDL MFCD00040575
Clave InChI MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
Nombre IUPAC sodio;2-metilpropan-2-olato
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tert-butoxide
Densidad 0.785
Olor Odorless
Fórmula lineal (CH3)3CONa
Cantidad 100 g
Número UN UN3206
Beilstein 3654215
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.11
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tert-butoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-methylpropan-2-olate