Learn More
Tereftalato de sodio, MP Biomedicals
Código de producto. 11437315 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11437315 10 g
1 options
Código de producto. 11437315 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520943805
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Terephthalate
CAS 10028-70-3
Fórmula molecular C8H4Na2O4
Cantidad 10 g
Sinónimo disodium terephthalate, terephthalic acid disodium salt, terephthalic acid, disodium salt, sodium terephthalate, unii-gi30zoc0oo, gi30zoc0oo, disodiumterephthalate, acmc-1bvw0, disodium terephthalate 5g, 1,4-benzenedicarboxylicacid, sodium salt 1:?
Clave InChI VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; tereftalato
Peso molecular (g/mol) 210.096
PubChem CID 82305