Learn More
Telurita(IV) de sodio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398918 10 g 10 g
11308928 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041778.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10102-20-2 | H10Na2O9Te | 327.65 g/mol
Sodium tellurite(IV) acts as an intermediate used in the extraction of the tellurium. It is used to make corrosion-resistant electroplated nickel. It is also used to add a bluish coating to iron, steel and aluminum. It serves as a growth medium for bacteria in microbiology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-20-2
Fórmula molecular H10Na2O9Te
Peso molecular (g/mol) 327.65
Número MDL MFCD00036141
Clave InChI OVBVNEXDNNHXIU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium tellurite, disodium tellurite, sodium tellurate iv, disodium trioxotellurate, unii-0bb57la23y, tellurous acid, disodium salt, sodium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , disodium salt, telluric acid, disodium salt
PubChem CID 24935
Nombre IUPAC disodio;telurita
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tellurite(IV)
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.58
Aspecto White powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tellurite(IV)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tellurite