Learn More
Telurito de sodio(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497527 250 g 250 g
11487527 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15633.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10102-20-2 | H10Na2O9Te | 327.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-20-2
Fórmula molecular H10Na2O9Te
Peso molecular (g/mol) 327.65
Número MDL MFCD00036141
Clave InChI OVBVNEXDNNHXIU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium tellurite, disodium tellurite, sodium tellurate iv, disodium trioxotellurate, unii-0bb57la23y, tellurous acid, disodium salt, sodium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , disodium salt, telluric acid, disodium salt
PubChem CID 24935
Nombre IUPAC disodio;telurita
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tellurite(IV)
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Na2TeO3
Número UN UN3284
Índice Merck 14,8685
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.58
Porcentaje de pureza 97%