Learn More
Telurito de sodio(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11487527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Unit Size:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11487527 50 g 50 g
11497527 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11487527 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15633.18
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10102-20-2 | H10Na2O9Te | 327.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10102-20-2
Fórmula molecular H10Na2O9Te
Peso molecular (g/mol) 327.65
Número MDL MFCD00036141
Clave InChI OVBVNEXDNNHXIU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium tellurite, disodium tellurite, sodium tellurate iv, disodium trioxotellurate, unii-0bb57la23y, tellurous acid, disodium salt, sodium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , disodium salt, telluric acid, disodium salt
PubChem CID 24935
Nombre IUPAC disodio;telurita
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium tellurite(IV)
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Na2TeO3
Número UN UN3284
Índice Merck 14,8685
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.58
Porcentaje de pureza 97%