Learn More
Sodio, técnico, tiras metálicas en parafina líquida, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10559200 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10559200 100 g Frasco de vidrio ámbar 100 GR
1 options
Código de producto. 10559200 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/1920/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Gris
CAS 7440-23-5
Punto de fusión 98°C
Punto de ebullición 883°C
Cantidad 100 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Formulario Sólido
Fórmula molecular Na
Número MDL MFCD00085307
Sinónimo natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na]
Nombre IUPAC sodio
Peso molecular (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Formula Weight (peso de la fórmula) 23.99g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium, under mineral oil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.