Especificaciones
| CAS | 41945-48-6 |
| Color | Marrón |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C28H47N2NaO8S |
| Número MDL | MFCD00036243 |
| Sinónimo | sodium glycotaurocholate |
| Clave InChI | PUODKHBECQMSKY-WJXMWLICNA-M |
| SMILES | [Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[[2-[[(4S)-4-[(3S,5R,7S,10R,12R,13S,17S)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]acetil]amino]etanosulfonato |
| Mostrar más |