Learn More
Sodium tauroglycocholate, MedChemExpress
Descripción
Sodium tauroglycocholate is an inhibitor of the biliary acid transporting system of the hepatocyte and also a surfactant used as a chemical permeation enhancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium tauroglycocholate |
| CAS | 41945-48-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H47N2NaO8S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tauroglycocholic acid sodium salt |
| Información de solubilidad | DMSO : 30 mg/mL (50.44 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O[C@H](C[C@@](C[C@H](O)CC1)([H])[C@@]1(C)[C@@]2([H])C[C@@H]3O)[C@@]2([H])[C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(NCC(NCCS(=O)(O[Na])=O)=O)=O)([H])[C@]34C |
| Peso molecular (g/mol) | 594.74 |
| Mostrar más |