Learn More
Hidrato de taurocolato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453907 5 g 5 g
11443907 1 g 1 g
11463907 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18346.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El hidrato de taurocolato de sodio (número de CAS 145-42-6) es un ácido biliar y detergente utilizados en biología molecular para la solubilización de proteínas.
Sodium taurocholate is a bile acid having detergent capabilities; natural surfactant. It is used for solubilization of protein. In the preparation of digestive enzymes, it is used as an emulsifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El taurocolato de sodio es un ácido biliar que tiene capacidad de detergente; surfactante natural. Se utiliza para la solubilización de proteínas. En la preparación de enzimas digestivas, se utiliza como emulsionante.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml - Solución transparente)
Notas
Estable en condiciones normales de almacenamiento. Es incompatible con la humedad y los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345909-26-4
Fórmula molecular C26H44NNaO7S
Peso molecular (g/mol) 537.688
Número MDL MFCD00150819
Clave InChI JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
Sinónimo sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
PubChem CID 131632374
Nombre IUPAC Sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato
SMILES CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Taurocholate Hydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in Water (50mg/mL- Clear Solution)
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.73 (Anhydrous)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium taurocholate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: TAUROCHOLIC ACID, SODIUM SALT HYDRATE