Learn More
Tartrato de sodio, dihidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 15598184 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15598184 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15598184 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 393101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Adecuado para la estandarización de reactivos de Karl Fischer
Fórmula molecular C4H8Na2O8
Peso molecular (g/mol) 230.08
Número MDL MFCD00150035
Clave InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
PubChem CID 131855972
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tartrate
Nombre de nota Dihydrate
CAS 6106-24-7
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.82kg
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanedioico; sodio; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.08
Porcentaje de pureza 100.1%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED