Learn More
Dihidrato de tartrato de sodio, grado de reactivo ACS, químico Ricca
Código de producto. 31749380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31749380 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 31749380 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RDCS0890500B1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tartrate
Nombre de nota Dihidrato
CAS 6106-24-7
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Cristales finos o polvos cristalinos
Cantidad 500 g
Envase Botella blanca de poliuretano de boca ancha
Fórmula molecular C4H8Na2O8
Número MDL MFCD00150035
Sinónimo unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
Clave InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC disodium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate dihydrate
Peso molecular (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Porcentaje de pureza 99 a 101%
Grado ACS