Learn More
Tartrato de sodio dihidrato, + 99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10538450 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10538450 500 g Jarra de plástico para polvo 500 g
1 options
Código de producto. 10538450 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6920/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 6106-24-7
Color Blanco
pH 7 to 9
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C4H8Na2O8
Número MDL MFCD00150035
Sinónimo unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
Clave InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanedioico; sodio; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.08g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo