Learn More
Sulfito de sodio, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10645812 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10645812 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10645812 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 1777.1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Reactivo de laboratorio
Specifications
Punto de fusión >500 °C
CAS 7757-83-7
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo mínimo 95%
Fórmula molecular H14Na2O10S
Número MDL MFCD00003503
Clave InChI WMJRPJZQQSSDBU-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
Nombre IUPAC sulfito de sodio
Peso molecular (g/mol) 252.14
Densidad 2,63 g/cm³ (20 °C)