Learn More
Sulfato de sodio decahidratado, TRC
Código de producto. 30419854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419854 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30419854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS22440025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Sodium Sulphate Decahydrate
CAS 7727-73-3
Fórmula molecular 2 Na . O4 S . 10[H2 O]
Cantidad 25 g
Sinónimo Sodium sulfate decahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio; sulfato; decahidrato
Peso molecular (g/mol) 322.195
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.037
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.