Learn More
Sulfobutil éter sódico beta-ciclodextrina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16564234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16564234 100 g 100 g
16544234 5 g 5 g
16554234 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16564234 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 463361000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 182410-00-0 | xNa·x(C4H9O3S) | 1277.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182410-00-0
Fórmula molecular xNa·x(C4H9O3S)
Peso molecular (g/mol) 1277.13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfobutyl ether β-cyclodextrin
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 1277.13