Learn More
Sulfito de sodio, TRC
Código de producto. 30408813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408813 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30408813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS689135100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfite
CAS 7757-83-7
Cantidad 100 g
Fórmula molecular Na2O3S
Sinónimo Sulfurous Acid Disodium Salt, Anhydrous Sodium Sulfite, Disodium Sulfite, E 221, S-WAT, Sulfurous Acid Sodium Salt, Sodium Sulfite Anhydrous
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;sulfito
Peso molecular (g/mol) 126.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.9364