Learn More
Sulfito de sodio, puriss. p.a., Solstice
Código de producto. 15673440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15673440 1 kg 1 Kg
15693440 500 g 500 g
15613450 5 kg 5 Kg
15683440 4 x 5 kg paquete de 4
15603450 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15673440 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 314541KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.32€
    60.55€ / 1 Kg
    Ahorro 7.77€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Añadir a la cesta
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur., anhidro, 98-100,0% (yodométrico)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.037
Número MDL MFCD00003503
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfite
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Forma física Anhidro
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Na2SO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,04g/mol
Porcentaje de pureza 98 a 100% (iodométrico)
Grado Puriss. P.a.