Learn More
sulfito sódico, anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10234400 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10234400 500 g 500 g
10386050 1 kg 1 KG
10794381 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10234400 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6840/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sulfito sódico, anhidro, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.037
Número MDL 3503
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sulfito sódico, sulfito disódico, sulfito de sodio, sulfito de sodio, anhidro, ácido sulfuroso, sal de disodio, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 500 °C
Color Blanco
pH De 8.5 a 10
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo