Learn More
Sulfito de sodio anhidro, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10704391 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10704391 1 kg 1 KG
10070400 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10704391 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6850/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.60€
    49.20€ / 1 Kg
    Ahorro 11.40€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.037
Número MDL 3503
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 500 °C
Color Blanco
pH Desde 8,5 hasta 10
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,04g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo