Learn More
Sulfito de sodio, anhidro, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15588184 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15588184 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15578184 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15588184 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 392205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.57€
    286.24€ / 2.5 Kg
    Ahorro 116.33€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-08-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.037
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfite
Nombre de nota Anhidro
Forma física Powder
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.60kg