Learn More
Sulfito de sodio, anhidro, grado reactivo ACS, Ricca Chemical
Código de producto. 31750011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31750011 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 31750011 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RDCS0870500B1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfite
Nombre de nota Anhidro
CAS 7757-83-7
Color Blanco
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Cristales o gránulos
Cantidad 500 g
Envase Botella blanca de poliuretano de boca ancha
Fórmula molecular Na2O3S
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodium;sulfite
Peso molecular (g/mol) 126.037
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Porcentaje de pureza ≥ 98%
Grado ACS