Learn More
Sulfito de sodio, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479056 10,000 g 10000 g
11459056 500 g 500 g
11469056 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17933.0C
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.037 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El sulfito de sodio se utiliza en la industria fotográfica para proteger las soluciones de revelado contra la oxidación, en la industria de la pulpa y el papel, en el tratamiento de agua como agente eliminador de oxígeno, como agente desulfurante y desclorante en la industria del cuero y como agente blanqueador en la industria textil. Se utiliza como conservante para evitar que las frutas desecadasa pierdan color. Se aplica como agente de sulfonación y sulfometilación en la industria química. Participa en la producción de tiosulfato de sodio. Otras aplicaciones incluyen la separación de minerales por flotación, la recuperación de aceites y la fabricación de colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua y glicerol. Insoluble en alcohol, cloro líquido y amoníaco líquido.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.037
Número MDL MFCD00003503
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfite
Punto de fusión >500°C (decomposition)
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 10,000 g
Índice Merck 14,8682
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,liquid chlorine and liquid ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 2.633