Learn More
Sulfito de sodio, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El sulfito de sodio se utiliza en la industria fotográfica para proteger las soluciones de revelado contra la oxidación, en la industria de la pulpa y el papel, en el tratamiento de agua como agente eliminador de oxígeno, como agente desulfurante y desclorante en la industria del cuero y como agente blanqueador en la industria textil. Se utiliza como conservante para evitar que las frutas desecadasa pierdan color. Se aplica como agente de sulfonación y sulfometilación en la industria química. Participa en la producción de tiosulfato de sodio. Otras aplicaciones incluyen la separación de minerales por flotación, la recuperación de aceites y la fabricación de colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua y glicerol. Insoluble en alcohol, cloro líquido y amoníaco líquido.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium sulfite |
| Punto de fusión | >500°C (decomposition) |
| Nombre de nota | anhydrous |
| Forma física | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Cantidad | 2500 g |
| Densidad | 2.633 |
| Índice Merck | 14,8682 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,liquid chlorine and liquid ammonia. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.04 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mostrar más |