Learn More
Sulfito de sodio, ACS, mín. 98,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326818 2 kg 2 Kg
1 options
Código de producto. 11326818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013454.A3
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7757-83-7 | Na{2}SO{3}
El sulfito de sodio se utiliza en la industria fotográfica para proteger las soluciones de revelado contra la oxidación; en la industria de la pulpa y el papel; en el tratamiento de agua como agente eliminador de oxígeno, como agente desulfurante y desclorante en la industria del cuero y como agente blanqueador en la industria textil. Se utiliza como conservante para evitar que las frutas desecadasa pierdan color. Se aplica como agente de sulfonación y sulfometilación en la industria química. Participa en la producción de tiosulfato de sodio. Otras aplicaciones incluyen minerales de flotación, la recuperación de aceite y la fabricación de colorantes.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Desarrolladores fotográficos, generación de SO{2}, agente reductor (colorantes), blanqueo textil (anticloro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión >500°C (decomposition)
CAS 7757-83-7
Forma física Sólido
Cantidad 2 kg
Fórmula molecular Na{2}SO{3}
Porcentaje de pureza ≥98.0%