Learn More
Sulfito de sodio, ACS, mín. 98,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11316818 10 kg 10 Kg
11306818 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013454.A9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00€
    279.65€ / 10 Kg
    Ahorro 41.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El sulfito de sodio se utiliza en la industria fotográfica para proteger las soluciones de revelado contra la oxidación; en la industria de la pulpa y el papel; en el tratamiento de agua como agente eliminador de oxígeno, como agente desulfurante y desclorante en la industria del cuero y como agente blanqueador en la industria textil.
El sulfito de sodio se utiliza en la industria fotográfica para proteger las soluciones de revelado contra la oxidación; en la industria de la pulpa y el papel; en el tratamiento de agua como agente eliminador de oxígeno, como agente desulfurante y desclorante en la industria del cuero y como agente blanqueador en la industria textil. Se utiliza como conservante para evitar que las frutas desecadasa pierdan color. Se aplica como agente de sulfonación y sulfometilación en la industria química. Participa en la producción de tiosulfato de sodio. Otras aplicaciones incluyen minerales de flotación, la recuperación de aceite y la fabricación de colorantes.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.037
Número MDL MFCD00003503
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfite
Punto de fusión >500°C (decomposition)
Forma física Granular
Cantidad 10 kg
Envase Frasco de plástico
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Gravedad específica 2.633
Densidad 2.633
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,liquid chlorine and liquid ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS