Learn More
Sulfito de sodio, ACS, mín. 98,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11306818
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Dimensione della confezione:
10 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
11306818 500 g 500 g
11316818 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11306818 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013454.36
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
El sulfito de sodio se utiliza en la industria fotográfica para proteger las soluciones de revelado contra la oxidación; en la industria de la pulpa y el papel; en el tratamiento de agua como agente eliminador de oxígeno, como agente desulfurante y desclorante en la industria del cuero y como agente blanqueador en la industria textil.
El sulfito de sodio se utiliza en la industria fotográfica para proteger las soluciones de revelado contra la oxidación; en la industria de la pulpa y el papel; en el tratamiento de agua como agente eliminador de oxígeno, como agente desulfurante y desclorante en la industria del cuero y como agente blanqueador en la industria textil. Se utiliza como conservante para evitar que las frutas desecadasa pierdan color. Se aplica como agente de sulfonación y sulfometilación en la industria química. Participa en la producción de tiosulfato de sodio. Otras aplicaciones incluyen minerales de flotación, la recuperación de aceite y la fabricación de colorantes.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.037
Número MDL MFCD00003503
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Nombre del producto químico o material Sodium sulfite
Punto de fusión >500°C (decomposition)
Nombre de nota For ACS analysis
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0% min
Densidad 2.633 g/mL
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,liquid chlorine and liquid ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.