Learn More
Sulfito de sodio, 98 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13226329 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13226329 1 kg 1 KG
13236329 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13226329 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447950010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.04
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfite
Punto de fusión >500.0°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2SO3
Índice Merck 15,8811
Información de solubilidad (1 M in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04
Porcentaje de pureza 98%
Grado Bioquímica
Gravedad específica 2.63
Densidad 2.6300g/mL