Learn More
Sulfito de sodio, +98 %, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium sulfite |
| Punto de fusión | >500°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino fino |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 2.63 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Iodimetry) |
| Información de descomposición | >500°C |
| Densidad | 2.6300g/mL |
| Mostrar más |