Learn More
Sulfito de sodio, 98,5 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Sodium sulfite |
| Punto de fusión | >500.0°C |
| Nombre de nota | Anhydrous, For analysis |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristales finos o polvos cristalinos |
| Cantidad | 25 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 2.63 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Iodimetry) |
| Densidad | 2.6300g/mL |
| Vis mere |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.