Learn More
Sulfito de sodio, ≥98,0%, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15682450 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15682450 500 g Frasco de polietileno 500 g
15672450 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15682450 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 239321500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    42.47€ / 500 g
    Ahorro 5.53€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Añadir a la cesta
Reactivo ACS, ≥98,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.037
Número MDL MFCD00003503
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfite
Punto de fusión de 600 °C
Color Blanco
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2SO3
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble en agua, 126g/L a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,04g/mol
Porcentaje de pureza ≥98,0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Polvo o cristales
Densidad 2,6g/cm3