Learn More
Sulfuro de sodio nonahidratado (técnico), TRC
Código de producto. 30421070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30421070 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6709805G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfide nonahydrate
CAS 1313-84-4
Cantidad 5 g
Fórmula molecular 2 Na. S . 9 H2 O
Sinónimo Sodium Sulfide (Na2S) Nonahydrate, Disodium Sulfide Nonahydrate, Sodium Monosulfide Nonahydrate, Sodium Sulfide Enneahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;/q2*+1;;;;;;;;;;-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S-2]
Nombre IUPAC sulfuro disódico; nonahidrato
Peso molecular (g/mol) 240.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0467