Learn More
Sulfuro de sodio nonahidratado (técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium sulfide nonahydrate |
| CAS | 1313-84-4 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | 2 Na. S . 9 H2 O |
| Sinónimo | Sodium Sulfide (Na2S) Nonahydrate, Disodium Sulfide Nonahydrate, Sodium Monosulfide Nonahydrate, Sodium Sulfide Enneahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;/q2*+1;;;;;;;;;;-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S-2] |
| Nombre IUPAC | sulfuro disódico; nonahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 240.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0467 |