Learn More
Sulfuro de sodio hidratado (grado técnico), TRC
Código de producto. 30134094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134094 50 g 50 g
30138663 100 g 100 g
30011942 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67098550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27610-45-3
Fórmula molecular Na2S .xH2O
Peso molecular (g/mol) 78.04
Sinónimo Disodium Sulfide Hydrate, Monosulfide Hydrate
Nombre IUPAC Sodiosulfanisódico.
SMILES [Na]S[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfide Hydrate (Technical Grade)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.S
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.9516