Learn More
Sulfuro de sodio hidrato, grado técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351778 500 g 500 g
11361778 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11351778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011664.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Sodium sulfide hydrate is used as an oxygen scavenger in water treatment, bleaching agent in textile industry, desulfurising and as a dechlorinating agent and in leather industry, sulfonation and sulfomethylation agent in chemical industry. It is involved in the production of rubber chemicals and sulfur dyes. It is also used to prepare 3-nitroaniline from 1,3-dinitrobenzene and thioethers from alkyl halide. It plays an important role in other applications such as ore flotation, oil recovery, making dyes, and detergent. In addition, it is used in pulp and paper industry in the Kraft process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27610-45-3
Fórmula molecular Na2S
Peso molecular (g/mol) 78.04
Número MDL MFCD00149183
Clave InChI GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45051681
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfide hydrate
Punto de fusión ∽50°C (decomposition)
Forma física Escamas
Cantidad 500 g
Número UN UN1849
Índice Merck 14,8681
Información de solubilidad Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in etherSoluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether.
Nombre IUPAC disodio;sulfanida;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.04 (anhydrous)
Grado Técnico
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Densidad 1.427 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium sulphide hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium sulphide hydrate