Learn More
Sulfuro de sodio hidrato, 60-64 %, extra puro, escamas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115683 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10115683 10 kg Tambor de fibra 10 KG
10499630 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10294990 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10115683 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133720100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27610-45-3
Fórmula molecular Na2S
Peso molecular (g/mol) 78.04
Número MDL MFCD00149183
Clave InChI GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45051681
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfide hydrate
Color Amarillo
Forma física Escamas y trozos
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 60 to 64% (Na2S) (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2S·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Nombre IUPAC disodio;sulfanida;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.04
Porcentaje de pureza 60 to 64%
Grado Extra puro
Envase Tambor de fibra