Learn More
Sulfuro de sodio, +90 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408518 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13408518 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10750971 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10618264 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 13408518 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310182500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.00€
    1954.00€ / 250 g
    Ahorro 131.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-82-2
Fórmula molecular Na2S
Peso molecular (g/mol) 78.04
Número MDL MFCD00003498
Clave InChI GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium sulfide, sodium sulfide na2s, disodium monosulfide, na2s, disodium sulphide, sodium sulfide van, hsdb 772, sodium sulfide, anhydrous dot, sodum sulfuret, na2-s
PubChem CID 237873
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfide
Nombre de nota 90%, balance water
Color Beige-amarillo
Forma física Polvo y masas
Cantidad 250 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2S
Índice Merck 15,881
Información de solubilidad Solubility in water: 186g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Nombre IUPAC disodio;sulfanida
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.04
Porcentaje de pureza ≥90%
Grado Pure