Learn More
Sodium Sulfide, 9-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15568184 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15568184 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
1 options
Código de producto. 15568184 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 391001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfide
Nombre de nota 9-Hydrate
CAS 1313-84-4
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H18Na2O9S
Número MDL MFCD00149184
Clave InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Nombre IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
Peso molecular (g/mol) 240.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.18
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.43kg