Learn More
Sulfato de sodio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11464662 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11464662 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11464662 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02191444.5
Se utiliza en la cristalización de proteínas y para investigar el plegado de las proteínas priónicas. El sulfato de sodio, MP Biomedicals es la sal sódica del ácido sulfúrico. Es un reactivo que se utiliza en aplicaciones a gran escala, como la tinción y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7757-82-6
Forma física Polvo blanco
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Na2O4S
Número MDL MFCD00003504
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/mL), yielding a clear, colorless solution.
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Peso molecular (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza >99.0%
Grado ACS