Learn More
Decahidrato de sulfato de sodio, puriss p.a., ≥ 99 % (calc. de la sustancia en seco, T), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15696870 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15696870 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
1 options
Código de producto. 15696870 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 719701KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
puriss. p.a., cristalizada, ≥ 99 % (calc. de la sustancia en seco, T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate decahydrate
CAS 7727-73-3
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular H20Na2O14S
Fórmula lineal Na2SO4 · 10H2O
Número MDL MFCD00149189
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
Clave InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; sulfato; decahidrato
Peso molecular (g/mol) 322.186
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.46g/mL at 25°C