Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, puriss., ≥99%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15601360 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15601360 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15601360 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 135712.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., meets analytical specification of BP, European Pharmacopoeia, USP,≥99.0% (calc. to the dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfate Decahydrate
Punto de fusión 32.4°C
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
CAS 7727-73-3
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular H20Na2O14S
Fórmula lineal Na2SO4 · 10H2O
Número MDL MFCD00149189
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
Clave InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; sulfato; decahidrato
Peso molecular (g/mol) 322.186
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Envase Poly Bottle
Densidad 1.46g/mL at 25°C